Läs mer
MP Biomedicals™ YNB, Powdered Media: Med ammoniumsulfat; Utan fosfater/natriumklorid
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
- Kvävebaserad jäst
Jästcellsodling, genuttryck, transkriptionsreglering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Kvävekälla: Ammoniumsulfat 5000mg/L, Vitaminer: Biotin 0,002mg/L, Kalciumpantotenat 0,4mg/L, Folsyra 0,002mg/L, Inositol 2mg/L, Niacin 0,4mg/L, P-2mg/L, P-2 aminosyra. Hydroklorid 0,4 mg/L, Riboflavin 0,2 mg/L, Tiaminhydroklorid 0,4 mg; Spårämnen: borsyra 0,5 mg, kopparsulfat 0,04 mg, kaliumjodid 0,1 mg, järnklorid 0,2 mg, mangansulfat 0,4 mg, natriummolybdat 0,2 mg, zinksulfat 0,4 mg; Salter: Magnesiumsulfat 500mg, Kalciumklorid 100mg |
| För användning med (applikation) | För kraftig tillväxt av Saccharomyces cerevisiae |
| Kvantitet | 227 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- YNB with Ammonium Sulfate, without phosphate, without sodium chloride
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
- H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate, calcium chloride