Läs mer
MP Biomedicals™ YNB, pulveriserat medium: Utan ammoniumsulfat
Produktkod. 11347809 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
227 g
454 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
227g
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347809 454 g 454g
11337809 227 g 227g
11357809 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347809 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 114027022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4625.00 SEK
    4404.99 SEK / 454g
    Save 220.01 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kan framställas genom att lägga till en kolkälla, lämpliga aminosyror och agar vid behov
  • Kvävebaserad jäst
Jästcellsodling, genuttryck, transkriptionsreglering
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Pulver
Medietyp YNB
Produkttyp Uttorkad kultur Media
Formulering Kvävekälla: Ammoniumsulfat 5000mg/L; Vitaminer: Biotin 0,002mg/L, Kalciumpantotenat 0,4mg/L, Folsyra 0,002mg/L, Inositol 2mg/L, Niacin 0,4mg/L, P-aminobensoesyra 0,2mg/L, Pyridoxin-hydroklorid/0, Riboflavin. 0,2 mg/L, tiaminhydroklorid 0,4 mg; Spårämnen: borsyra 0,5 mg, kopparsulfat 0,04 g, kaliumjodid 0,1 mg, järnklorid 0,2 mg, mangansulfat 0,4 mg, natriummolybdat 0,2 mg, zinksulfat 0,4 mg; Salter: Magnesiumsulfat 500mg, Natriumklorid 100mg, Kaliumfosfat monobasiskt 1000mg, Kalciumklorid 100mg
För användning med (applikation) För kraftig tillväxt av Saccharomyces cerevisiae
Kvantitet 454 g