Läs mer
MP Biomedicals™ YPD (YEPD) Agar, pulver
Produktkod. 11337759 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 g
Produktkod. Kvantitet
11337759 1000 g
1 options
Produktkod. 11337759 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 114001232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3036.85 SEK
    2699.08 SEK / 1kg
    Save 337.77 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Rikt medium för tillväxt av S. cereviseae i flytande medium
  • Innehåller dextros, pepton och jästextrakt
  • Bulkpulverförpackning
Formulering
  • Innehåll/liter: 20g pepton, 10g jästextrakt, 20g dextros
Jästcellskultur
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Pulver
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Agar
Formulering Kasein Peptone typ-M 20g/L, jästextrakt 10g/L, Dextros 20g/L
För användning med (applikation) För tillväxt av Saccharomyces cerevisiae i flytande medium
Kvantitet 1000 g