Läs mer
MP EcoChrom Aluminiumoxid, syra Teknisk A , MP Biomedicals , LLC
Produktkod. 15576226 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 kg
Förpackningsstorlek:
100kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15576226 100 kg 100kg
1 options
Produktkod. 15576226 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0207896
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MP EcoChrom Aluminiumoxid, Acid Technical A är ett vitt till ljusrosa friflytande pulver som är idealiskt för kvalitetskontroll.
  • Idealisk för isolering av alkaloider, glykosider, aktiva substanser från växter, vitaminer, hormoner och antibiotika
  • Uttorkning av organiska lösningsmedel
  • Rening av enzymer
  • Avlägsnande av terpener, peroxider och pyrogener från injicerbara lösningar och infusioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt ∼2980°C
Smältpunkt ∼2072°C
Färg Rosa till vitt
Kvantitet 100 kg
Densitet 3.94 g/cm³at 20 °C