Beskrivning
- Magnet tillverkad av högenergi neodym
- Liten, stark och lätt att hantera
- För snabba och effektiva magnetiska separationer
- Designen gör det enkelt att ta bort stativet från magneten
- Rör kan placeras på shaker eller vortex under extraktionsprocessen
- God synlighet av prover
- Upp till 24 rör på 1,5 eller 2 ml
Lagring:
- Magnet:
- Förvaras på en torr och sval plats
- Använd aldrig> 50° C
- Rörställ:
- Förvara i rumstemperatur
- Kan placeras med rör vid temp så låg som -20° C under en begränsad tid
Rengöring:
- Använd med någon av följande lösningar:
- 70 % (v/v) isopropylalkohol
- 1 % (v/v) natriumhypokloritlösning (blekmedel)
- 0,1 N HCl-lösning
Anmärkningar:
- Undvik långvarig exponering av stativ för vatten eller vattenlösningar
- Får inte autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 24 x 1,5 eller 2 ml rör |
| Innehåll och lagring | Förvara magneten på en torr, sval plats, förvara gallret i rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| För användning med (utrustning) | För användning med Magbeads FastDNA™ kit, rör |
| Produkttyp | Magnetställ |