Beskrivning
MP-MRC-5 medium utvecklades specifikt för mikrobärarodling av MRC-5-celler i produktionssystem. Det är helt fritt från animaliska komponenter och innehåller väldigt lite protein. MP-MRC-5 uppnår tillväxthastigheter överlägsen standardmedier som kompletterats med serum. Anpassning från serumkompletterade media är inte nödvändig.
Rekommenderad förvaring
Store at +4°C. Protect from light. Do not freeze.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | MRC-5-celler |
| Klassificering | Mycket lågt protein (< 90 ng/ml) |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Serumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Med tillsatser | Oorganiska salter, Essentiella och icke-essentiella aminosyror, Peptidtillskott av vegetabiliskt ursprung, Vitaminer, Tillväxtfaktorer, Andra organiska föreningar, Spårämnen |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Inga komponenter från djur |
| För användning med (applikation) | Avsedd att användas som ett produktionsmedium för att stödja tillväxten av MRC-5-celler i agiterade (mikrobärare) kulturer |
| Kvantitet | 1 l |
| Visa mer |