Läs mer
MP Biomedical™ Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo diagnostiska testkort för covid-19
Produktkod. 16650272 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tester
Produktkod. Kvantitet
16650272 25 tester
1 options
Produktkod. 16650272 Leverantör MP Biomedical™ Leverantörsnummer 07RDCOV19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4159.77 SEK
    3168.66 SEK / 25 tester
    Save 991.11 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Diagnostic Test Cards to COVID-19 är ett snabbt immunokromatografiskt test designat för kvalitativ bestämning av IgG- och IgM-antikroppar mot 2019 års nya coronavirus (2019-nCoV, SARS-CoV-2) i humant serum, plasma eller helblod.
  • Ett snabbt diagnostiskt test för detektering av IgG- och IgM-antikroppar mot COVID-19.
  • Snabba resultat på 15 minuter och kräver inga instrument.
  • Det är allmänt accepterat att IgM tillhandahåller den första försvarslinjen under virusinfektioner, följt av generering av adaptiva IgG-svar med hög affinitet för långtidsimmunitet och immunologiskt minne. Testning av COVID-19 IgM- och IgG-antikroppar är därför en effektiv metod för snabb diagnos av COVID-19-infektion. Detektion av COVID-19 IgM-antikroppar tenderar att indikera en nyligen utsatt exponering för COVID-19, medan upptäckt av COVID-19 IgG-antikroppar indikerar ett senare stadium av infektion. Således detta kombinerade antikroppstest från MP Biomedicals kan också ge information om infektionsstadiet.
Specifikationer
Noggrannhet 96.8%
Innehåll och lagring Förvara testenheten vid 2 till 30 °C i den förseglade originalpåsen. Får ej frysas.
CE-märkning CE-IVD
Detekterbara analyter COVID-19 IgG, IgM
Detektionsmetod Immunkromatografi
Provtyp Serum, plasma, helblod
Känslighet 87.8%
Disponibel Engångsbruk
Inkluderar MP Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo testkort (x25), provbuffert, kapillärpipetter, bruksanvisning
Förpackningstyp 1 låda med 25 tester
Kvantitet 25 tester
Provstorlek 2μ L
Frakt skick 2 °C till 30 °C
Specificitet 0.99
Testtid 15 min.