Läs mer
Plum™ MP2000 dispenser
Produktkod. 15761137
Change view
Bredd (metrisk):
130 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) unitSize
15761137 130 mm Varje
15771137 230 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15761137 Leverantör Plum™ Leverantörsnummer P4251
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibelt dispensersystem för bag-in-box-produkter (tvål/ handrengöring/ handlotion). Väl lämpad för produktionsanläggningar, reparationsverkstäder, livsmedelsförädling, tekniska högskolor och grafisk industri.
  • Hygienisk och pålitlig dispenserdesign
  • Lätt anpassad efter handhygienkrav på den enskilda arbetsplatsen
  • MP2000-produkterna levereras i lufttäta förpackningar för att förhindra bakterietillväxt
  • Lätt att montera, rengöra och fylla på
  • Specifikationer
    Djup (metriskt) 110 mm
    Bredd (metrisk) 130 mm
    Höjd (metrisk) 300 mm
    Antal fack 1