Läs mer
MP7, MedChemExpress
Produktkod. 16476068
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476068 10 mg
16466466 100 mg
16462207 50 mg
16438677 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476068 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14440
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MP7
CAS 1001409-50-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H22F2N4O4
Kvantitet 10 mg
Synonym PDK1 inhibitor
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.61 mM)
LEDER O=C(C1=CC=CN(CC2=CC=C(F)C(F)=C2)C1=O)N[C@H](C3=CC=CC=C3)COC4=CC=C(N5)C(NC5=O)=C4
Molekylvikt (g/mol) 516.5
Formel vikt 516.5
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease