Läs mer
Welch™ MPC 090 E vakuumpump
Produktkod. 12625635 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Djup (metriskt):
198 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
12625635 198 mm Varje
1 options
Produktkod. 12625635 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 412021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12511.62 SEK
    10193.18 SEK / Paket med 1
    Save 2318.44 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna vakuumpump för provberedning inom life science, miljöövervakning, kemi och analytiska processer. Welch™ MPC 090 E Vakuumpumpar har pålitlig membranteknologi, vilket säkerställer tyst drift och lång livslängd.
  • Standard regulator med hög noggrannhet förhindrar skador på filtermembranet och ger en kraftfull slutlig vakuumnivå för snabba resultat
  • Inbyggd uppsamlingskärl förhindrar intag av vätska i pumpen
  • Kontrollerbar filtreringseffekt
  • Kompakt, oljefri, bärbar
  • Vakuumdisplay och justering för mjukstart
  • Kemikalietålig pump
  • DN 6 slangmunstycke, entrattsvakuumfiltrering, vakuumtorkar, nanofiltrering, HPLC-filtrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Motorhastighet 15 l/min.
Elektriska krav 260 V
Djup (metriskt) 198 mm
Modell MPC 090 E
Vikt (metrisk) 2.7 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 15 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 244 mm
Total bredd (metrisk) 144 mm
Pumptyp Vakuumpump
Maximalt tryck 100 mbar
Spänning 260 V