Läs mer
Welch™ MPC 101 Z Vakuumpump
Produktkod. 11876234 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Djup (metriskt):
255 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) unitSize
11876234 255 mm Varje
1 options
Produktkod. 11876234 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 412522
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pumpar för kemiska applikationer. Welch Ilmvac™ MPC 101 Z Vakuumpumpar använder PTFE och andra fluorerade plaster för de våta delarna för att tillåta aggressiva lösningsmedels- och syraångor att pumpas.
  • Låg vikt och utmärkt ergonomi
  • Beprövad membranteknologi erbjuder en dubbel fördel för användaren
  • PÅ/AV-brytare och intern skyddsvärmebrytare för motor, nätkabel och stickpropp
  • Bärhandtag
  • Vibrationsisolerande fötter
  • MP-modeller kommer med och avgasljuddämpare
  • MPC modeller levereras med en gasballastventil
  • analytiskt rent, oljefritt vakuum
  • Användarvänlig
  • Lätt vikt, robust design
  • Designad för permanent drift
  • Underhållsfritt drivsystem och beprövad lång membranlivslängd
  • Minimal driftvibration
  • Brett vakuum- och flödesområde för att matcha applikationen
  • Överlägsen kemisk resistens (MPC modeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Motorhastighet 16,7/18 l/min.
Elektriska krav 230 V
Djup (metriskt) 255 mm
Modell MPC 101 Z
Wattal 60 w
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Flödeshastighet 16,7/18 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 147 mm
Total bredd (metrisk) 195 mm
Pumptyp Vakuumpump
Maximalt tryck <8 mbar
Spänning 230 V