Läs mer
Welch™ MPC 105 tp vakuumpump
Produktkod. 11856281 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Flödeshastighet:
15 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11856281 15 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 11856281 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 41244302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23490.00 SEK
    20120.88 SEK / Paket med 1
    Save 3369.12 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
För icke-flyktiga lösningsmedel och syror
Tp-flöde 20L/min för icke-flyktiga lösningsmedel och syror 230V 50/60Hz 235 mm (b) x 140 mm(d) x 340 mm (h) vakuum >2 mbar Ilmvac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Djup (metriskt) 140 mm
Modell MPC 104 T
Vikt (metrisk) 7.1 kg
Flödeshastighet 15 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 340 mm
Total bredd (metrisk) 235 mm
Pumptyp Vakuumpump
Maximalt tryck <2 mbar
Spänning 230 V