Learn More
Tocris Bioscience™ MPD 2
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
5 mg
Descrizione
MPD 2 is a SARS-CoV-2 Mpro Degrader (PROTAC™) (DC50 = 296 nM in 293T cells). Mpro degradation is time-dependent and CRBN-mediated. Antiviral in A549-ACE2 cells infected with several SARS-CoV-2 strains (EC50 = 492 nM at delta variant) and against a nirmatrelvir-resistant mutant of SARS-CoV-2, NSP5 E166A (EC50 = 460 nM).
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 3-((6-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)hexyl)oxy)benzyl ((2S,3R)-3-(tert-butoxy)-1-(((S)-3-cyclohexyl-1-oxo-1-(((S)-1-oxo-3-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)propan-2-yl)amino)propan-2-yl)amino)-1-oxobutan-2-yl)carbamate |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Active Degraders |
| Molekylformel | C51H68N6O13 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto