Läs mer
MPEG-2000-DSPE, TRC
Produktkod. 17941245
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17941245 250 mg
17935055 100 mg
17932841 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17941245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM745845250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147867-65-0
Molekylformel (C2H4O)nC43H84NO10P
Molekylvikt (g/mol) 872.1
Synonym α-[6-Hydroxy-6-oxido-1,12-dioxo-9-[(1-oxooctadecyl)oxy]-5,7,11-trioxa-2-aza-6-phosphanonacos-1-yl]-ω-methoxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)
IUPAC-namn etyl (E,4S)-2-metyl-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]-5-(4-fenylfenyl)pent-2-enoat
LEDER CC(C)(C)OC(N[C@H](/C=C(C)/C(OCC)=O)CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MPEG-2000-DSPE
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H31NO4/c1-6-29-23(27)18(2)16-22(26-24(28)30-25(3,4)5)17-19-12-14-21(15-13-19)20-10-8-7-9-11-20/h7-16,22H,6,17H2,1-5H3,(H,26,28)/b18-16+/t22-/m1/s1
Formel vikt 409.2253