Läs mer
MPI-0479605, MedChemExpress
Produktkod. 16471487
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471487 50 mg -
16467997 5 mg 5mg
16440176 2 mg -
16405288 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16471487 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12660
MedChemExpress MPI-0479605 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Mps1, with an IC50 of 1.8 nM.
MPI-0479605 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Mps1, with an IC50 of 1.8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MPI-0479605
Fysisk form Solid
CAS 1246529-32-7
Färg Gray
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H29N7O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 11 mg/mL (26.99 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CC(C=C(N1CCOCC1)C=C2)=C2NC3=NC4=C(N=CN4)C(NC5CCCCC5)=N3
Molekylvikt (g/mol) 407.51
Formel vikt 407.51
Procent renhet 99.13%