missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ MPI Polyclonal Antibody

Produktkod. 16580802
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16580802 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16580802 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA597979

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

MPI Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

Phosphomannose isomerase catalyzes the interconversion of fructose-6-phosphate and mannose-6-phosphate and plays a critical role in maintaining the supply of D-mannose derivatives, which are required for most glycosylation reactions. Mutations in the MPI gene were found in patients with carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome, type Ib.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MPI
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.72 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen MPI
Genaccessionsnr. P34949, Q924M7
Gene Alias 1110002E17Rik; AI315153; CDG1B; mannose phosphate isomerase; mannose phosphate isomerase (mapped); mannose phosphate isomerase 1; mannose-6-phosphate isomerase; MPI; Mpi1; Mpi-1; Phosphohexomutase; phosphomannose isomerase; phosphomannose isomerase 1; PMI; PMI1
Gensymboler MPI
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Human Mannose-6-phosphate isomerase protein (1-423AA).
Reningsmetod Antigen Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 110119, 4351
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.