Läs mer
MPO-IN-28, MedChemExpress
Beskrivning
MPO-IN-28 (Compound 28) is a myeloperoxidase (MPO) inhibitor with an IC50 of 44 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MPO-IN-28 |
| CAS | 37836-90-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H13N5O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 22.73 mg/mL (98.29 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC(NC1=NC(C)=C2C=CC(OC)=CC2=N1)=N |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.25 |
| Formel vikt | 231.25 |
| Visa mer |