Läs mer
Tocris Bioscience™ MPP dihydrochloride
Beskrivning
Selective, high affinity silent antagonist at ERα receptors. Displays > 200-fold selectivity for ERα over ERβ. Ki values are 2.7 and 1800 nM at ERα and ERβ receptors respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MPP dihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 542.5 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 542.501 |