Läs mer
MP Biomedicals MPQuanti™ immunofluorescensanalysator
Produktkod. 30280601 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Provtyp:
Blod
Produktkod. Provtyp
30280601 Blod
1 options
Produktkod. 30280601 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07IMA001
 Begränsad artikel
I lager
MPQuanti™ baseras på detektion av fluorescens som avges under en immunoassay med antigen-antikroppsinteraktion.
  • Time-resolved fluorescens immunoassayanalysator är ett snabbt, kvantitativt instrument som testar kvantitativa faktorer såsom hjärtmarkörer, inflammationsmarkörer, hormoner, vitamin D och diabetes.
  • Det är en automatisk in vitro-diagnostisk apparat som mäter koncentrationen av analyter i blod-, serum- och plasmaprover.
  • Immunofluorescensanalysatorn bör endast användas av medicinska yrkespersoner för att utföra in vitro-diagnostik.
  • Den kan användas i centrala laboratorier, öppenvårds-/akutlaboratorier, kliniska avdelningar och andra medicinska servicepunkter såsom samhällsmedicinska punkter och fysiska undersökningscenter och kan även användas i prehospitala första hjälpen-ambulanser.
  • CE-märkt
  • Dedikerad till tidsupplöst fluorescensimmunoassay
  • Kompatibel med olika provtyper: helblod, serum och plasma
  • Inbyggd skrivare
  • Datalagring: mer än 10 000 testposter
  • Brett utbud av språkprogramvara
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Enheten låter dig testa:
  • Hjärtmarkörer: CK-MB, Troponin I, Myoglobin och D-Dimer.
  • Inflammationsmarkörer: C-reaktivt protein, interleukin-6 och prokalcitonin.
  • Diabetes och vitamin D: HBA1c och 25-hydroxyvitamin D.
  • Hormoner: B-HCG, LH, Progesteron, Prolaktin, TSH, T3, , fritt T3, fritt T4 T4.
Specifikationer
Typ Noggrannhetsläsare
Provtyp Blod
Minne 10 000 testrekord