Läs mer
Grant Instruments™ MPS-1 High Speed Shaker / Vortex Mixer
Bana:
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mångsidig för enrörsvirvel till skakning av mikroplattor, PCR-plattor, mikrorör och djupbrunnsplattor
- Blandning av 0,2 ml till 50 ml mikrorör vid hög hastighet
- Sågtandspulsläge
- Mycket litet utymme
- Säker i fuktiga miljöer tack vare lågspänning 12V strömförsörjning
- Tyst< 50 dBA
- Kan användas vid temperaturer från +4 C °till 40 °C
- Justerbart varvtal eller 4 förinställningar
- Ge berömd teknisk support och servicesupport
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 3 mm |
| Hastighetsintervall | 300 till 3200 rpm |
| Spänning | 120/230 V |
| Wattal | 10 W |
| Amperage | 0,8 A |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 215 mm |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Längd (metrisk) | 215 mm |
| Bredd (metrisk) | 225 mm |
| Visa mer |