Läs mer
Mps1-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
Mps1-IN-1 is a potent, selective and ATP-competitive Mps1 kinase inhibitor, with an IC50 and a Kd of 367 nM and 27 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mps1-IN-1 |
| CAS | 1125593-20-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H33N5O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 39 mg/mL (72.81 mM) |
| LEDER | O=S(C(C=CC=C1)=C1NC2=CC(NC3=C(OC)C=C(N4CCC(O)CC4)C=C3)=NC5=C2C=CN5)(C(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 535.66 |
| Formel vikt | 535.66 |
| Visa mer |