missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mps1-IN-2, MedChemExpress
Beskrivning
Mps1-IN-2 is a potent, selective and ATP-competitive dual Mps1/Plk1 inhibitor, with an IC50 and a Kd of 145 nM and 12 nM for Mps1 and a Kd of 61 nM for Plk1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mps1-IN-2 |
| CAS | 1228817-38-6 |
| Färg | Light Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H36N6O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 13.33 mg/mL (27.74 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C1=CN=C(NC2=C(OCC)C=C(N3CCC(O)CC3)C=C2)N=C1N(C4CCCC4)CC5)C5=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.6 |
| Formel vikt | 480.6 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?