missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mps1-IN-3, MedChemExpress

Produktkod. 16417867
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16417867

Brand: Medchem Express HY124015mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Mps1-IN-3 is a potent and selective MPS1 kinase inhibitor, with an IC50 of 50 nM.

Mps1-IN-3 is a potent and selective MPS1 kinase inhibitor, with an IC50 of 50 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mps1-IN-3
CAS 1609584-72-6
Färg Light Green
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H31N7O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (58.13 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER OC1CCN(C2=CC=C(NC3=NC(NC4=CC=CC=C4S(=O)(C(C)C)=O)=C5N=CNC5=N3)C(OC)=C2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 537.63
Formel vikt 537.63
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.