Läs mer
Mps1-IN-3, MedChemExpress
Produktkod. 16495138
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495138 10 mg -
16491367 50 mg -
16435856 100 mg -
16417867 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495138 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12401
MedChemExpress Mps1-IN-3 is a potent and selective MPS1 kinase inhibitor, with an IC50 of 50 nM.
Mps1-IN-3 is a potent and selective MPS1 kinase inhibitor, with an IC50 of 50 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mps1-IN-3
CAS 1609584-72-6
Färg Light Green
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H31N7O4S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (58.13 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER OC1CCN(C2=CC=C(NC3=NC(NC4=CC=CC=C4S(=O)(C(C)C)=O)=C5N=CNC5=N3)C(OC)=C2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 537.63
Formel vikt 537.63
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease