missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MPTP hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16406688
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16406688 10 mg 10mg
16412767 50 mg -
16426836 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16406688 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15608

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MPTP hydrochloride is a brain penetrant dopamine neurotoxin, inducing Parkinson’s Disease. MPTP hydrochloride, a precusor of MPP+, induces apoptosis.

MPTP hydrochloride is a brain penetrant dopamine neurotoxin, inducing Parkinson’s Disease. MPTP hydrochloride, a precusor of MPP+, induces apoptosis.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MPTP hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 23007-85-4
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H16ClN
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 12 mg/mL (57.22 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 10 mg/mL (47.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1CC=C(C2=CC=CC=C2)CC1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 209.72
Formel vikt 209.72
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.