Beskrivning
MPure Bacterial DNA Extraction Kit innehåller allt som behövs för provberedning. Men för sega prover som grampositiva bakterier eller sporer, jord eller avföring, provberedning med FastPrep™ Instrument och Lysing Matrix Tubes kan öka utbytet samt förkorta bearbetningstiden.
- Utgångsmaterial inkluderar bakteriepellets/koloni från kultur, cellfria kroppsvätskor, flytande transportmedia, urin och miljömaterial
- Helt automatiserat reningsprotokoll
- Körtid så lite som 55 minuter
- DNA kan användas omedelbart i nedströmsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Beskrivning | Bakteriell DNA-extraktionssats |
| Formatera | Kit |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Bakterieceller |
| För användning med (utrustning) | MPure-12 Automatiserat nukleinsyrareningssystem |
| För användning med (applikation) | DNA-rening från grampositiva och gramnegativa bakterier |
| Inkluderar | Proteinas K-lösning, 40 μ1; lysbuffert 2, 720 μ1; Bindningsbuffert 1, 720 μL; Magnetisk pärllösning, 800 μL; Tvättbuffert 1, 1000 μL; Tvättbuffert 2, 1000 μL; Tvättbuffert 3, 1000 μL; Elueringsbuffert 1, 1000 μL; Elueringsbuffert 2, 1000 μL |
| Antal reaktioner | 48 Förberedelser |
| Produkttyp | DNA Extraction Kit |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MPure Bacterial DNA Extraction Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Urea, sodium dodecylsulphate, ethyl alcohol, guanidine hydrochloride, triton X-100, isopropyl alcoh