Beskrivning
- Helt automatiserat reningsprotokoll
- Körtider så lite som 40 minuter
- DNA kan användas omedelbart i nedströmsapplikationer som PCR, qPCR, Sequencing (NGS ), Microarray, RFLP och Southern Blot Analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Beskrivning | Extraktionssats för odlad cell-DNA |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Cellkulturer, Buffy Coat |
| För användning med (utrustning) | MPure-12 Automatiserat nukleinsyrareningssystem |
| För användning med (applikation) | DNA-rening |
| Inkluderar | Proteinas K-lösning, 40 μ1; lysbuffert 2, 720 μ1; Bindningsbuffert 1, 720 μL; Magnetisk pärllösning, 800 μL; Tvättbuffert 1, 1000 μL; Tvättbuffert 2, 1000 μL; Tvättbuffert 3, 1000 μL; Elueringsbuffert 1, 1000 μL; Elueringsbuffert 2, 1000 μL |
| Antal reaktioner | 48 Förberedelser |
| Provvolym | Använd inte mer än 5 x 10 6 celler med en normal uppsättning kromosomer |
| Testtid | Så lite som 40 minuter |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MPure Cultured Cell DNA Extraction Kit
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Proteinase K