Läs mer
MP Biomedicals™ MPure™ Forensic DNA Extraction Kit
Produktkod. 15769200 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal reaktioner:
48 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15769200 48 Förberedelser 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15769200 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 117022110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4235.00 SEK
    4031.09 SEK / 1 uppsättningar
    Save 203.91 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Extrahera och isolera genomiskt DNA från rättsmedicinska prover
Satsen innehåller allt som behövs för provberedning. För prover som t.ex. svep och svep, cigarettfimpar och kroppsvätskefläckade tyger eller andra fasta matriser, provberedning med FastPrep™ Instrument och Lysing Matrix Tubes kan avsevärt öka utbytet och förkorta bearbetningstiden. DNA extraherat med hjälp av MPure Forensic DNA Extraction Kit är redo för omedelbar användning i nedströmsapplikationer.
  • Helt automatiserat reningsprotokoll
  • Kör på så lite som 40 minuter
  • DNA är redo för omedelbar användning
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Beskrivning Forensic DNA Extraction Kit
Provtyp Rättsmedicinskt prov
För användning med (utrustning) MPure-12™ Automatiserat nukleinsyrareningssystem
För användning med (applikation) Nukleinsyrarening; Genomiskt DNA från rättsmedicinska prover
Inkluderar Lysbuffert 2, 1000 μL; Bindningsbuffert 1, 1000 μL; Magnetisk pärllösning, 800 μL; Tvättbuffert 1, 1000 μL; Tvättbuffert 2, 1000 μL; Tvättbuffert 3, 1000 μL; Elueringsbuffert 1, 1000 μL; Elueringsbuffert 2, 1000 μL
Antal reaktioner 48 Förberedelser
Provvolym Koagulerat/torkat blod: 20 μL; Rättsmedicinska yt- och kontaktpinnar, hårrot: 0,5 till 1 cm; Mänskliga vävnader: 40 mg; Saliv: 50 μL; Spermier fläckar: 5 till 10 μL eller 1 cm 2 av det rättsmedicinska provet; Tuggummi: 40 mg; Cigarettfimpar: 1cm 2 papper från änden av cigaretten eller filtret
Testtid Så lite som 40 minuter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MPure Forensic DNA Extraction Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: urea, sodium dodecylsulphate, ethanol,guanidine hydrochloride, Triton X-100, isopropanol, glycerol