Läs mer
MP Biomedicals™ MPure™ Vävnads-DNA-extraktionssats
Handla allt MP Biomedicals Produkter
:
48 förberedelser
Beskrivning
MPure Tissue DNA Extraction Kit innehåller allt som behövs för provberedning. För tuffa vävnader som hjärt- eller skelettmuskel, mjälte, tarm eller andra bindvävsrika prover, provberedning med FastPrep™ Instrument och Lysing Matrix Tubes kan avsevärt öka utbytet och förkorta bearbetningstiden.
- Helt automatiserat reningsprotokoll
- Går på så lite som 40 minuter
- Producerar nukleinsyror som kan användas omedelbart i nedströmsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Beskrivning | Vävnads-DNA-extraktionssats |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Djurvävnad, Blodfläck, Svabb |
| För användning med (utrustning) | MPure-12 Automatiserat nukleinsyrareningssystem |
| För användning med (applikation) | Vävnads-DNA-rening |
| Inkluderar | Lysbuffert 2, 720 μL; Bindningsbuffert 1, 720 μL; Magnetisk pärllösning, 800 μL; Tvättbuffert 1, 1000 μL; Tvättbuffert 2, 1000 μL; Tvättbuffert 3, 1000 μL; Elueringsbuffert, 1000 μL; Elueringsbuffert, 1000 μL |
| Antal reaktioner | 48 Förberedelser |
| Provvolym | Rena DNA från 100 - μ400 L eller 10 - 40 mg vävnad; 100 - μ400 L eller en pinne eller borste för torkade pinnprover; 100 - 400 μL eller fyra skivor för torkat blod |
| Testtid | Så lite som 40 minuter |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MPure Tissue DNA Extraction Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- MIXTURE LIST-Innehåller: proteinase, sodium dodecyl sulphate, ethanol, guanidium chloride, polyethylene glycol, propan-2-ol