Läs mer
MP Biomedicals™ MPure™ Total RNA Extraction Kit
Produktkod. 17707534 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
48 tester
Produktkod. Kvantitet
17707534 48 tester
1 options
Produktkod. 17707534 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 117022160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5165.00 SEK
    4919.10 SEK / 1 uppsättningar
    Save 245.90 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MPure™ Total RNA Extraction Kit som används med MPure-12 instrument för extraktion av totalt RNA från helblod, blodceller, djurvävnad, växtvävnad, jäst eller odlade celler.
  • Extraherade nukleinsyror kan användas i ett antal nedströmsapplikationer inklusive: PCR, qPCR, sekvensering (NGS ), Microarray, RFLP, Southern Blot Analysis.
Specifikationer
Innehåll och lagring MPure-12 Total RNA Extraction Kit bör förvaras i rumstemperatur (15 C °till 25 °C). Frys inte reagenspatronerna. Satsen är stabila i 15 månader under dessa förhållanden.
Formatera Kit
Provtyp Helblod, Jästsvampar, Odlade celler, Djurvävnad, Växtvävnad, Blodceller
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, sekvensering (NGS ), mikroarray, DDRT PCR, TaqMan™ analys, northern blot-analys, northern blotting
Inkluderar Proteinas K-lösning (40μ L), Lysis Buffer 2 (720μ L), bindningsbuffert 1 (1300μ L), Magnetic Bead Solution (800μ L), tvättbuffert 1 (1000μ L), tvättbuffert 2 (1000μ L), tvättbuffert 3 (1000μ L), RNase-fritt vatten (1000μ L), rnasefritt vatten (1000μ L), DNas
Produkttyp RNA-extraktionssats
Kvantitet 48 tester
Provkälla Djur- och mänskliga vävnader
Synonym MPure Total RNA Extraction Kit
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.