Läs mer
MP Biomedicals™ MPure™ Viral nukleinsyraextraktionskit
Handla allt MP Biomedicals Produkter
:
48 förberedelser
Beskrivning
- Helt automatiserat reningsprotokoll
- Kör på så lite som 40 minuter
- Nukleinsyror kan användas omedelbart i nedströms applikationer som PCR, qPCR, Sequencing (NGS ), Microarray, RFLP och Southern Blot Analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Beskrivning | Viral nukleinsyraextraktionskit |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Mänskliga biologiska prover (serum, plasma och andra cellfria vätskor) |
| För användning med (utrustning) | MPure-12 Automatiserat nukleinsyrareningssystem |
| För användning med (applikation) | Viral DNA eller RNA-rening |
| Inkluderar | Proteinas K-lösning, 30 μ1; Lysbuffert 2, 720 μL; Bindningsbuffert 1, 1000 μL; Magnetisk pärllösning, 800 μL; Tvättbuffert 1, 1000 μL; Tvättbuffert 2, 1000 μL; Tvättbuffert 3, 1000 μL: RNasfritt vatten, 1000 μL; RNasfritt vatten, 1000 μL |
| Antal reaktioner | 48 Förberedelser |
| Provvolym | 100 till 400 μL |
| Testtid | Så lite som 40 minuter |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MPure Viral Nucleic Acid Extraction Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: glycerol, proteinaseK, guanidine thiocyanate, triton X-100,isopropyl alcohol,ethyl alcohol, guani