Läs mer
MP Biomedicals™ MPure™ Viral nukleinsyraextraktionskit 800
Produktkod. 15719210 Handla allt MP Biomedicals Produkter
:
48 förberedelser
Produktkod. 15719210
Brand: MP Biomedicals™ 117022170
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För extraktion av viralt DNA eller RNA från humana biologiska prover såsom serum, plasma och andra cellfria vätskor
  • Används med MPure-12 instrument för utvinning
  • Helt automatiserat reningsprotokoll
  • Kör på så lite som 55 minuter
  • Nukleinsyror kan användas omedelbart i nedströmsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Beskrivning Viral nukleinsyraextraktionskit 800
Provtyp Mänskliga biologiska prover (serum, plasma och andra cellfria vätskor)
För användning med (utrustning) MPure-12 Automatiserat nukleinsyrareningssystem
För användning med (applikation) Nukleinsyrarening; Viralt DNA eller RNA från humana biologiska prover såsom serum, plasma och andra cellfria vätskor
Inkluderar Proteinas K-lösning: 40 μL; Lyseringsbuffert 2: 1000 μL; Bindande buffert 1: 1600 μL; Magnetisk pärllösning: 800 μL; Tvättbuffert 1: 1000 μL; Tvättbuffert 2: 1000 μL; Tvättbuffert 3: 1000 μL; RNase-fritt vatten: 1000 μL
Antal reaktioner 48 Förberedelser
Provvolym 600 till 800 μL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MPure Viral Nucleic Acid Extraction Kit 800
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Conseils de prudence
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Proteinase K
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis