Läs mer
MP Biomedicals™ MPure™ Viral/patogen nukleinsyror Extraction Kit A
Handla allt MP Biomedicals Produkter
:
MPure™ Viral/patogen nukleinsyror extraktionssats A; Antal reaktioner: 48 tester
Beskrivning
- Kör på så lite som 40 minuter
- Nukleinsyra är redo för omedelbar användning
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Formatera | Sats |
| För användning med (utrustning) | MPure-12 Automatiserat nukleinsyrareningssystem |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyrarening, DNA och RNA |
| Inkluderar | Reagenskassett: 48, reaktionskammare: 48, spetshållare: 48, filtrerat tips: 50, Piercing Pin: 50, Provrör (2 mL): 50, Elueringsrör (1,5 mL): 50, RNA-bärare (1 mg): 1, streckkodspapper: 1, Proteinas K-lösning: 40μ L, lyseringsbuffert 1: 720μ L, bindningsbuffert 1: 1000μ L, Magnetic Bead Solution: 800μ L, tvättbuffert 1: 1000μ L, tvättbuffert 2: 1000μ L, tvättbuffert 3: 1000μ L, RNasfritt vatten: 1000μ L, BL2-buffert: 400μ L |
| Antal reaktioner | 48 Förberedelser |
| Produkttyp | Viral/patogen nukleinsyraextraktionssats |
| Provvolym | 100 till 400μ L (virus), 100 till 200μ L (virus/bakterier) |
| Testtid | Så lite som 40 minuter |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MPure Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit A
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Proteinase K
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.