Läs mer
Cole-Parmer™ MPX™ Kopplingsplugg
Slangstorlek:
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Finns i förpackningar om fem.
- Ergonomisk tumspärr.
- Lätt att använda även med handskar.
- USP Klass VI material.
- Uppfyll biokompatibilitetskraven.
- Steriliserbar med autoklav, Et0, e-beam eller gamma.
- Återanvändbar, men tillräckligt ekonomisk för att möjliggöra engångshantering.
- Skiljeledningsfri slanghulling.
- Eliminerar potentiell läckageväg.
- BSE/TSE-fritt material.
- Möta ADCF krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polykarbonat |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -40 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangstorlek | 3/8 tum |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller Gamma |
| Färg | Lila nyans |
| Maximalt tryck | 60 psi |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 250 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |
| Visa mer |