missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress MQAE
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (306.57 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : ≥ 35 mg/mL (107.30 mM) |
| Mål | HBV |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.19 g/mol |
| CAS | 162558-52-3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?