Läs mer
MR 121, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Carboxypropyl)-11-ethyl-3,4,8,9,10,11-hexahydro-2H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-i]phenoxazin-13-ium inner salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27N3O3/c1-2-26-9-3-6-16-12-18-22(14-20(16)26)30-23-15-21-17(13-19(23)25-18)7-4-10-27(21)11-5-8-24(28)29/h12-15H,2-11H2,1H3/p+1 |