Läs mer
Thermo Scientific™ herr Frosty™ Frysbehållare
Beskrivning
Frys in celler i rör från 1 till 5 ml med hjälp av Thermo Scientific™ herr Frosty™ Frysbehållare. Det enkla att använda systemet är utformat för att uppnå en kylhastighet mycket nära -°1 C/minut, den optimala hastigheten för cellkonservering. Den rymmer 12 till 18 rör, och ett lock med skruvlock säkrar prover inuti i händelse av att behållaren välter av misstag.
Polykarbonatbehållare med blå högdensitetspolyetenförslutning. Grå flaskhållare av högdensitetspolyeten, skuminsats.
- Rymmer 12 till 18 rör och har en profilhöjd på 86 eller 151 mm (3-7/16 till 5-5/16 tum), vilket sparar värdefullt frysutrymme under kylningsprocessen
- Skruvlocket säkrar prover inuti i händelse av att behållaren tippar av misstag
- Eliminerar opålitliga, improviserade skumbehållare
- Enkel att —använda kräver endast 100 % isopropylalkohol och en mekanisk frys
- Ingen kontakt med alkoholen: ingen uppsugning, ingen etikettborttagning och ingen kompromiss med rörhandtryck
Beställningsinformation:
Behållarna har en stängning på 4,75 tum (120 mm).
Innehåller:
Krävs
Isopropylalkohol och en mekanisk frys
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 151 mm |
| Diameter (metrisk) | 117 mm |
| Material | Polykarbonat |
| Typ | Frysbehållare |
| Färg | Klart, blått lock |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Håller | 12 rör (4,5 till 5,0 ml) |
| Temperaturområde | -1 °C |