Läs mer
Thermo Scientific™ herr Frosty™ Frysbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520723
Håller:
12 rör (3,6 ml)
12 rör (4,5 till 5,0 ml)
18 rör (1,0 till 2,0 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10110051
Brand: Thermo Scientific™ 51000001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Frys in celler i rör från 1 till 5 ml med denna snabbfrysbehållare som är utformad för att uppnå en kylhastighet mycket nära -1 C/°minut.
Frys in celler i rör från 1 till 5 ml med hjälp av Thermo Scientific™ herr Frosty™ Frysbehållare. Det enkla att använda systemet är utformat för att uppnå en kylhastighet mycket nära -°1 C/minut, den optimala hastigheten för cellkonservering. Den rymmer 12 till 18 rör, och ett lock med skruvlock säkrar prover inuti i händelse av att behållaren välter av misstag.
Polykarbonatbehållare med blå högdensitetspolyetenförslutning. Grå flaskhållare av högdensitetspolyeten, skuminsats.
  • Rymmer 12 till 18 rör och har en profilhöjd på 86 eller 151 mm (3-7/16 till 5-5/16 tum), vilket sparar värdefullt frysutrymme under kylningsprocessen
  • Skruvlocket säkrar prover inuti i händelse av att behållaren tippar av misstag
  • Eliminerar opålitliga, improviserade skumbehållare
  • Enkel att —använda kräver endast 100 % isopropylalkohol och en mekanisk frys
  • Ingen kontakt med alkoholen: ingen uppsugning, ingen etikettborttagning och ingen kompromiss med rörhandtryck
Beställningsinformation:
Behållarna har en stängning på 4,75 tum (120 mm).
Innehåller:
Krävs
Isopropylalkohol och en mekanisk frys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 86 mm
Diameter (metrisk) 117 mm
Material Polykarbonat
Typ Frysbehållare
Färg Klart, blått lock
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Håller 18 rör (1,0 till 2,0 ml)
Temperaturområde -1 °C