Description
- For gentle stirring in biology and microbiology applications.
- Stir quickly and efficiently with an extended speed range.
- Space-saving unit for efficiently mixing samples.
- Small footprint.
- Ideal for titrations due to white-colored top plate.
- Long-lasting housing and top plate material.
Spécification
Spécification
| Hastighet | 2200 rpm |
| Mått (L x B x H) | 140 x 126 x 80 mm |
| Toppplattans diameter (metrisk) | 104 mm |
| Beskrivning | Unheated stir plate |
| Typ | Magnetic Stirrer |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?