Läs mer
MRE-269, MedChemExpress
Beskrivning
MRE-269 is an active metabolite of selexipag, and acts as a selective IP receptor agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MRE-269 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 475085-57-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H29N3O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | ACT-333679 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (238.37 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |