Läs mer
MRE3008F20, MedChemExpress
Produktkod. 16466527
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466527 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16466527 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103178
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress MRE3008F20 is a highly potent and selective antagonist of adenosine A3 receptor (AA3R), inhibiting agonist-induced cAMP elevation in resting T lymphocytes with an IC50 of 5 nM.
MRE3008F20 is a highly potent and selective antagonist of adenosine A3 receptor (AA3R), inhibiting agonist-induced cAMP elevation in resting T lymphocytes with an IC50 of 5 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MRE3008F20
CAS 252979-43-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20N8O3
Kvantitet 5 mg
LEDER O=C(NC1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC3=NN(CCC)C=C3C4=NC(C5=CC=CO5)=NN24
Molekylvikt (g/mol) 432.44
Formel vikt 432.44
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death