Läs mer
MRK-016, MedChemExpress
Beskrivning
MRK-016 is a selective, orally bioavailable inverse agonist of GABAA α5 receptor, with an EC50 of 3 nM for GABAA α5, and Kis of 0.83, 0.85, 0.77 and 1.4 nM for human GABAA α1β3γ2, GABAA α2β3γ2, GABAA α3β3γ2, and GABAA α5β3γ2, respectively
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MRK-016 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 342652-67-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H20N8O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (135.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1N=CN=C1COC2=NN3C(C4=NOC(C)=C4)=NN=CC3=C2C(C)(C)C |
| Visa mer |