missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MRK-560, MedChemExpress

Produktkod. 16458597
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16458597 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16458597 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14174

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MRK-560 is a potent, orally bioavailable and brain-penetrant γ-secretase inhibitor.

MRK-560 is a potent, orally bioavailable and brain-penetrant γ-secretase inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MRK-560
CAS 677772-84-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H17ClF5NO4S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (193.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S([C@]1(C2=C(C=CC(F)=C2)F)CC[C@H](NS(C(F)(F)F)(=O)=O)CC1)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 517.92
Formel vikt 517.92
Procent renhet 98.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.