missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ MRK 560
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18015452
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18015452 10 mg
18005112 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18015452 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4000/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

γ-secretase inhibitor; attenuates amyloid plaque deposition

γ-secretase inhibitor; inhibits proteolytic cleavage of amyloid precursor protein (APP) over the Notch pathway. Reduces levels of Aβ in the brain (inhibits Aβ40 and Aβ42 in SH-SY5Y neuroblastoma cells with an IC50 of 0.65 nM); attenuates plaque deposition. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 677772-84-8
Molekylformel C19H17ClF5NO4S2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MRK 560
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 517.92
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 517.91
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.