missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MRL-871, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-indazol-3-yl]benzoic Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H12ClF3N2O3/c23-16-6-3-5-15(22(24,25)26)18(16)20(29)28-17-7-2-1-4-14(17)19(27-28)12-8-10-13(11-9-12)21(30)31/h1-11H,(H,30,31) |
| Formel vikt | 444.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?