missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MRPL13 Antibody (OTI6A11), PerCP, Novus Biologicals™

Produktkod. 30024933 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30024933 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30024933 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP272780PCP

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

MRPL13 Monoclonal antibody specifically detects MRPL13 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MRPL13
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI6A11
Konjugera PerCP
Utspädning Western Blot
Formulering PBS
Gene Alias 39S ribosomal protein L13, mitochondrial, L13, L13A, L13mtRPML13, mitochondrial ribosomal protein L13, MRP-L13, RPL13
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human MRPL13 (NP_054797) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 28998
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.