Läs mer
MRPL34 Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Produktkod. 18039326 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18039326 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18039326 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297371IR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL34 Polyclonal specifically detects MRPL34 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen MRPL34
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias L34mtMGC24974, MGC2633, mitochondrial ribosomal protein L34, MRP-L34,39S ribosomal protein L34, mitochondrial
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL34 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64981
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus