Läs mer
MRPL42 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Produktkod. 18613212 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18613212 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18613212 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297198B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL42 Polyclonal specifically detects MRPL42 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen MRPL42
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Biotin
Formulering PBS
Gene Alias 39S ribosomal protein L31, mitochondrial, 39S ribosomal protein L42, mitochondrial, HSPC204,28S ribosomal protein S32, mitochondrial, L31mt, mitochondrial ribosomal protein L42, mitochondrial ribosomal protein S32, MRPL31L42mt, MRP-L31MRP-S32, MRPS32MRP-L42, PTD007, RPML31S32mt
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL42 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 28977
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus