Beskrivning
MRPs-BCRP vesikulär transportanalysreagensset är ett färdigt-att använda kit som innehåller alla reagenser som behövs för vesikulär transportanalys förutom själva vesiklarna. Reagensuppsättningen kan användas för vesikulär transportanalys med användning av radioisotopmärkt eller icke-märkt förening. Detta kit har tillräckligt med material för att utföra 100 vesikulära transportanalyser.
Använd MRPs-BCRP Vesicular Transport Assay Reagent Set för att:
Undersök transportörens interaktioner mellan dina läkemedelskandidater
Bedöm potentialen för transportörmedierade läkemedelsinteraktioner
Få högkvalitativa resultat med ett stort signal
/brusförhållande . Konceptet bakom ABC-transportvesiklar
ABC-transportvesiklar är lättanvända, effektiva ’reagenser för tidig bedömning av en läkemedelskandidats substrat och läkemedelsinteraktionspotential. Medan ABC-transportörer vanligtvis förmedlar exporten av substrat ut ur celler, importerar transportörer som uttrycks på dessa in och ut vesiklar substrat till vesiklarna. Det är därför möjligt att kvantitativt utvärdera transportaktiviteten för din förening genom att bestämma mängden som ingår i vesiklarna.
Tydliga och tillförlitliga resultat Framställda från Sf9-celler som har konstruerats för att överuttrycka specifika ABC-transportörer, ger dessa ''
in och ut''-vesiklar höga nivåer av transportöraktivitet med låg bakgrund, vilket ger dig en tydlig signal om din substans är ett substrat eller hämmare av en specifik effluxtransportör.
Kitkompatibilitet Vårt
MRPs-BCRP-vesikulära transportanalysreagensset är designat för användning med antingen MRP- eller BCRP-vesiklar. De 100 vesikulära transportanalyserna som kan utföras med detta kit kräver två MRP- eller BCRP-vesikelprodukter.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Använd MRPs-BCRP Vesicular Transport Assay Reagent Set för att:
/brusförhållande . Konceptet bakom ABC-transportvesiklar
ABC-transportvesiklar är lättanvända, effektiva ’reagenser för tidig bedömning av en läkemedelskandidats substrat och läkemedelsinteraktionspotential. Medan ABC-transportörer vanligtvis förmedlar exporten av substrat ut ur celler, importerar transportörer som uttrycks på dessa in och ut vesiklar substrat till vesiklarna. Det är därför möjligt att kvantitativt utvärdera transportaktiviteten för din förening genom att bestämma mängden som ingår i vesiklarna.
Tydliga och tillförlitliga resultat Framställda från Sf9-celler som har konstruerats för att överuttrycka specifika ABC-transportörer, ger dessa ''
in och ut''-vesiklar höga nivåer av transportöraktivitet med låg bakgrund, vilket ger dig en tydlig signal om din substans är ett substrat eller hämmare av en specifik effluxtransportör.
Kitkompatibilitet Vårt
MRPs-BCRP-vesikulära transportanalysreagensset är designat för användning med antingen MRP- eller BCRP-vesiklar. De 100 vesikulära transportanalyserna som kan utföras med detta kit kräver två MRP- eller BCRP-vesikelprodukter.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Formatera | Fryst |
| Kvantitet | 100 analyser |
| Frakt skick | Torr is |
| Typ | Vesikulär transportanalysreagensset |