Läs mer
Novus Biologicals™ MRPS23 Overexpression Lysate
Produktkod. 18265272 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18265272 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18265272 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL113294
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The MRPS23 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC214 and based on accession number NM_167. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens mitochondrial ribosomal protein S23 (MRPS23), nuclear gene encoding mitochondrial protein, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori DNA replication Transcription Translation and Splicing
Proteintillstånd Native
For Research Use Only